Learn More
Invitrogen™ NA-XTD™ Influenza Neuraminidase Assay Kit
Description
Includes
Le kit de dosage de la neuraminidase de la grippe contient le substrat 1000X NA-XTD, le tampon de préparation d’échantillons NA, le tampon de dosage NA-XTD, la solution optimisante NA-XTD et 10 microplaques de détectionLe kit de réactifs de dosage de la neuraminidase de la grippe contient le substrat 1000X NA-XTD, le tampon de préparation d’échantillons NA
Le kit NA-XTD contient des réactifs de détection et des microplaques, éliminant ainsi le besoin de luminomètres équipés d’un injecteur de réactifs et améliorant la facilité d’utilisation. Ce kit comprend également des protocoles de dosage complets pour quantifier la sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase dans divers isolats de virus de la grippe, notamment la grippe humaine de types A et B, les virus pandémiques A/H1N1, les virus aviaires, les virus équins et les virus porcins.
- Performances supérieures : amélioration de la cinétique des émissions de lumière à longue durée et flexibilité du temps de lecture
- Haute sensibilité : rapport signal/bruit élevé de dosage, détection de concentrations faibles de virus et large plage dynamique de dosage
- Instruments simples requis : aucun injecteur de réactifs ou luminomètre requis
- Applications multiples : dosages IC50 de l’inhibiteur de la neuraminidase et quantification virale cellulaire
Cinétique des émissions de lumière à longue durée et flexibilité du temps de lecture
Le dosage NA-XTD produit une cinétique des émissions de lumière à durée beaucoup plus longue que le dosage NA-Star, ce qui élimine le besoin de luminomètres avec des injecteurs de réactifs, et ce qui permet une flexibilité du temps de lecture et un traitement en mode de traitement par lots des plaques de dosage. La demi-vie du signal de dosage NA-XTD est d’environ 2 heures, plus longue que la demi-vie de 5 à 10 minutes du signal de dosage NA-Star. Les valeurs IC-50 déterminées à partir des données collectées immédiatement ou jusqu’à 3 heures après l’ajout de la solution activatrice NA-XTD sont identiques.
Haute sensibilité
Le dosage chimiluminescent NA-XTD offre une sensibilité de détection supérieure (meilleure limite de détection inférieure), un rapport signal/bruit plus élevé de dosage et une plage dynamique de dosage plus large que les essais fluorescents avec le substrat MUNANA. En règle générale, le dosage NA-XTD montre également un rapport signal/bruit légèrement plus élevé que le dosage NA-Star. Le dosage NA-XTD offre une sensibilité de 2 à 50 fois supérieure par le rapport signal/bruit comparé aux dosages de fluorescence MUNANA, en fonction de l’isolat du virus. Le dosage NA-XTD offre une plage dynamique de détection de 3 à 4 ordres de grandeur d’une concentration enzymatique de la neuraminidase, par rapport à 2 à 3 ordres de grandeur avec des dosages fluorescents MUNANA. La large gamme de dosages chimiluminescents de la neuraminidase permet de déterminer les valeurs IC-50 sur une large plage de concentrations virales, éliminant ainsi le besoin de titrer le virus avant d’effectuer des dosages de détermination IC50.
Instruments simples requis
De façon optimale, un petit échantillon de milieux de culture est retiré et testé directement avec les réactifs NA-XTD, ce qui permet de tester plusieurs échantillons au fil du temps.
Spécifications
- Méthode de détection : Chimiluminescence
- À utiliser avec l’équipement : Luminomètre (microplaque)
- Forme : Liquide
- Format : Plaque de 96 puits
- Compatibilité à haut débit : Compatible à haut débit
- Lecture : Point final
- Substrat : NA-XTD
- Propriétés du substrat : substrat chimique
- Type de substrat : Substrat de la neuraminidase
- Enzyme cible : Neuraminidase, sialidase
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ce kit contient un substrat 1000X NA-XTD™, un tampon de préparation d’échantillons NA, un tampon de dosage NA-XTD™, une solution optimisante NA-XTD™ et 10 microplaques de détection. Stocker tous les réactifs entre 2°C et 8°C. |
| Méthode de détection | Chimiluminescence optimisée |
| À utiliser avec (application) | Dosage de neuraminidase de grippe |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (à microplaque) |
| Type de produit | Dosage de la neuraminidase |
| Forme | Liquide |
| Format | Plaque 96 puits |
| Gamme de produits | NA-XTD, NovaBright |
| Quantité | Plaque à puits 10 x 96 |
| Substrat | NA-XTD™ |
| Afficher plus |