Learn More
Nabumetone, MedChemExpress
Code produit 16470998
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470998 5 g
16402239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16470998 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0559
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Nabumetone is an orally active non-acidic anti-inflammatory agent, acts as a potent and selective COX-2 inhibitor, and is the prodrug of the active metabolite 6MNA.
Nabumetone is an orally active non-acidic anti-inflammatory agent, acts as a potent and selective COX-2 inhibitor, and is the prodrug of the active metabolite 6MNA.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Nabumetone
CAS 42924-53-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16O2
Quantité 5 g
Synonyme BRL14777
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(CCC1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.