Learn More
Nabumetone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nabumetone |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 228.115 |