Learn More
Melford NAD
Code produit 30018578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018578 5 g 5g
30018577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018578 Fournisseur Melford Code fournisseur N301105.0
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
β-Nicotinamide-adénine dinucléotide, forme oxydée (β -NAD) convient aux applications de synthèse enzymatique / biocatalyse.
β-Nicotinamide-Adénine Dinucléotide, forme oxydée (β -NAD) convient aux applications de synthèse enzymatique/biocatalyse.
β-Nicotinamide-adénine dinucléotide, forme oxydée (β -NAD) convient aux applications de synthèse enzymatique / biocatalyse. Il est également applicable à la fabrication de réactifs pour la technique d'immunoanalyse enzymatique (EMIT), le suivi thérapeutique des médicaments (TDM) et la glycémie.
Spécification
Quantité 5 g
Formule moléculaire C21H27N7O14P2 • XH2O
CAS 53-84-9