Learn More
NAD+, MedChemExpress
Code produit 16422179
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422179 1 g
16400938 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422179 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0445
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Spécification
Nom chimique ou matériau NAD+
CAS 53-84-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Quantité 1 g
Synonyme β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
Informations sur la solubilité H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
Poids de la formule 663.43
Pourcentage de pureté 98.24%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism