Learn More
Abcam Kit d’analyse NAD/NADH, fluorométrique, quantitatif, 250 tests
Code produit 32108237 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 tests
Conditionnement:
250 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32108237 250 tests 250 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32108237 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab176723250Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Mesurez quantitativement le NAD, le NADH et leur rapport dans les lysats cellulaires et tissulaires à l’aide de ce kit de test fluorométrique.
  • Méthode de détection : colorimétrique/fluorométrique
  • Temps de test : 2h 30 min
  • Type de résultats : Quantitatif
  • Types d’échantillons : lysat tissulaire et lysat cellulaire
  • Cité dans : 19 publications
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Type de produit Kit de transfert Western
Emplacement de détection Détection en Solution
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Format Kit d’outils
Nbre de réactions 250 tests
Propriétés du substrat substrat chimique
Molécule cible NAD, NADH
Méthode de détection Colorimétrique, chromogénique, chimiluminescence
Type d’échantillon Lysat tissulaire, lysat cellulaire
Quantité 250 tests
À utiliser avec (application) Mesure des NAD, NADH et des rapports NAD/NADH