Learn More
Melford NADP
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
- Nom de la substance :β -Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, forme oxydée, sel monosodique trihydraté
- Numéro CAS : 1184-16-3
- Formule moléculaire : C 21 H 27 N 7 O 17 P 3 Na 2H 2 O
- Masse moléculaire : 801,4 g/mol
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C21H27N7O17P3Na-XH2O |
| CAS | 1184-16-3 |