Learn More
NADPH tetracyclohexanamine, MedChemExpress
Code produit 16468778
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468778 10 mg
16464697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468778 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYF0003A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau NADPH tetracyclohexanamine
CAS 100929-71-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C45H82N11O17P3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (87.56 mM) ∣DMSO : ≥ 84 mg/mL (73.55 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP(O)(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.NC6CCCCC6.NC7CCCCC7.NC8CCCCC8.NC9CCCCC9
Poids moléculaire (g/mol) 1142.12
Poids de la formule 1142.12
Pourcentage de pureté 96.0%
Qualité Research
Forme physique Solid