Learn More
Nafcillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Code produit 16472229
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16472229 1 g 1g
16430998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16472229 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0555A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Nafcillin sodium monohydrate, an antibiotic, is a reversible inhibitor of β-lactamase. Nafcillin sodium monohydrate can be used for the research of staphylococcal infections.
Nafcillin sodium monohydrate, an antibiotic, is a reversible inhibitor of β-lactamase. Nafcillin sodium monohydrate can be used for the research of staphylococcal infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nafcillin sodium monohydrate
Forme physique Solid
CAS 7177-50-6
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23N2NaO6S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (220.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C3=CC=CC=C3C=C4)=C4OCC)=O)([H])SC1(C)C)O[Na].O
Poids moléculaire (g/mol) 454.47
Poids de la formule 454.47
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research