Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de nafcilline
Code produit 15517059 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15517059 1 g 1g
15527059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15517059 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 985-16-0
Formule moléculaire C21H21N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 436.46
Numéro MDL MFCD00056863
Clé InChI AYAPZOUDXCDGIF-FRFVDRIFSA-M
Synonyme 4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylicacid, 6-2-ethoxy-1-naphthalenyl carbonyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodiumsalt 1:1 , 2s,5r,6r
CID PubChem 131675018
Nom IUPAC sodium (2S,5R,6R)-6-(2-ethoxynaphthalene-1-amido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nafcillin sodium salt
Point de fusion >181.0°C
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 436.46
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nafcillin sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .