Learn More
Naftidrofuryl oxalate, MedChemExpress
Code produit 16418616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418616 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1107
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naftidrofuryl oxalate
CAS 6-4-3200
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H35NO7
Quantité 100 mg
Synonyme Nafronyl oxalate salt
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.17 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC3OCCC3.O=C(O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 473.56
Poids de la formule 473.56
Pourcentage de pureté 96.45%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation