Learn More
Chlorhydrate de naftifine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naftifine hydrochloride |
| Point de fusion | 175.0°C to 179.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.0068g/L ( 25°C ). Other solubilities: in ethanol 0.034g/L ( 25°C ) |
| Poids de la formule | 323.86 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO– À des fins de recherche uniquement