Learn More
Chlorhydrate de naftifine, TRC
Code produit 30134031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134031 500 mg 500mg
30138300 2.5 g 2.50g
30012029 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134031 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN213100500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65473-14-5
Formule moléculaire C21 H21 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 323.86
Synonyme N-Methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-1-Naphthalenemethanamine Hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-(3-phenyl-2-propenyl)-, hydrochloride, (E)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, hydrochloride (9CI), AW 105-843, Exoderil, Naftifine hydrochloride, Naftin, SN 105-843
Nom IUPAC (E)-N-méthyl-N-(naphtalène-1-ylméthyl)-3-phénylprop-2-en-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Naftifine Hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Poids de la formule 323.1441