Learn More
3M™ Éponges Nailsaver
Code produit 17178650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, blanc
Bleu, orange
Jaune, blanc
Jaune, vert
Rose
Rouge, blanc
Vert, blanc
Dimensions (L x l):
92 x 70 mm
130 x 70 mm
150 x 70 mm
150 x 95 mm
Quantité:
10/boîte
6/boîte
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Quantité unitSize
17178650 Bleu, orange 150 x 95 mm 10/boîte 100 pièces
17128660 Bleu, blanc 150 x 70 mm 6/boîte 120 pièces
17198650 Bleu, blanc 130 x 70 mm 10/boîte 100 pièces
17108660 Vert, blanc 130 x 70 mm 10/boîte 100 pièces
17168650 Rose 92 x 70 mm 10/boîte 100 pièces
17188650 Rouge, blanc 130 x 70 mm 10/boîte 100 pièces
17138660 Jaune, vert 150 x 70 mm 6/boîte 120 pièces
17158650 Jaune, vert 150 x 70 mm 10/boîte 100 pièces
17118660 Jaune, blanc 130 x 70 mm 10/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17178650 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000097768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    180.32€ / 100 pièces
    Économisez 247.68€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les rainures latérales uniques protègent les ongles, tout en permettant une meilleure prise en main pour un nettoyage plus efficace. Ce tampon protège les ongles et facilite le nettoyage, il réduit le besoin de gants et le risque de casse des ongles.
  • Nettoyage des éponges avec une arête unique pour protéger les ongles des doigts
  • Taille pratique pour une bonne préhension et une excellente durabilité
  • La forme en mousse est facile à manipuler
  • Réduit le besoin de gants
  • Extrêmement  durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éponge
Couleur Bleu, orange
Dimensions (L x l) 150 x 95 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Mousse
Quantité 10/boîte
Modèle Nailsaver
Largeur (métrique) 95 mm