Learn More
Thermo Scientific™ Porte-flacons 4-en-1 EZ modulable™ Nalgene™
Beschreibung
Le porte-flacons 4-en-1 EZ modulable Thermo Scientific Nalgene peut contenir huit bouteilles de 500 ml, six d'1 litre ou deux de 4 litres.
Fabriqués en plastique PEHD ondulé, 3 ml.
- Les cloisons reconfigurables en font un accessoire polyvalent
- Supportent jusqu’à 28 lb (12,7 kg)
- Rangement à plat, faciles à assembler
- Remarque : Le porte-tube n’est pas autoclavable
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Bacs EZ TM HDPE bleu 4-po-1 13 L x 8 l x 13,5 H |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Flacons de 500 ml, Flacons de 1 L, Flacons de 4 L |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Portoir pour flacon |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.