Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Code produit 10340741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diamètre (métrique) interne:
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
0,13 cm
Conditionnement:
7.62m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Diamètre (métrique) interne unitSize
10340741 15 0,48 cm 7.62m
10636801 16 0,32 cm 7.62m
10518892 17 0,64 cm 7.62m
10430723 18 0,79 cm 7.62m
10142161 24 0,64 cm 7.62m
10585781 25 0,48 cm 7.62m
10595781 73 0,95 cm 7.62m
10515981 82 0,13 cm 7.62m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10340741 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 80603015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    149.00€ / 7.62m
    Économisez 14.00€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez l’absorption des protéines et des produits alimentaires grâce à cette tubulure flexible, durable, translucide et de grande pureté convenant parfaitement aux applications de pharmacologie, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et de l’industrie des aliments et des boissons.
Réduisez l’absorption des protéines et produits alimentaires avec la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 pour pompes péristaltiques.Cette tubulure flexible et durable est dotée d’une surface à faible adhérence, ce qui la rend idéale pour une large gamme d’applications de pompes et de transfert dans les domaines de la pharmacologie, des laboratoires, de la fabrication de bioprocédés et de l’industrie des aliments et des boissons.
Caractéristiques :
  • Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
  • Exempte de plastifiants contenant des phthalates ou de peroxydes susceptibles d’être entraînés dans les liquides transportés
  • La surface à faible liaison minimise l’absorption de protéines et de produits alimentaires
  • Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
  • Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Emballage double, en boîte de 25 pi (7,6 m)
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes sanitaires de la FDA, USDA, USP de classe VI (24e édition), et 3A.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/16 in.
Diamètre (métrique) interne 0,48 cm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 25 pi
Longueur totale (métrique) 7,6 m
Quantité d’emballage 25 Pk.
Taille de la tubulure 15
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure 4 x dia. ext.
Max. Operating Temperature (English) 450°F
Max. Operating Temperature (Metric) 232°C
Type de produit Tubulure flexible
Quantité 25 Pk.