Learn More
Thermo Scientific™ écran de protection anti-bêta de paillasse Thermo Scientific Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10119840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique) intérieure:
46 cm
61 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) intérieure unitSize
10119840 61 cm 1 pièce
10352611 46 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
AVERTISSEMENT ! Les déchets radioactifs ne doivent jamais être conservés sur la paillasse pendant de longues périodes et doivent être mis au rebut conformément à la loi. De bonnes pratiques de manipulation et de conservation des isotopes minimisent l’exposition aux rayonnements. Pour connaître les normes relatives à l’exposition, consulter l’ouvrage intitulé United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations (Directives de la commission américaine de réglementation de l’énergie nucléaire), Titre 10, Chapitre 1, Section 20.
Code produit 10119840 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 67002418
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AVERTISSEMENT ! Les déchets radioactifs ne doivent jamais être conservés sur la paillasse pendant de longues périodes et doivent être mis au rebut conformément à la loi. De bonnes pratiques de manipulation et de conservation des isotopes minimisent l’exposition aux rayonnements. Pour connaître les normes relatives à l’exposition, consulter l’ouvrage intitulé United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations (Directives de la commission américaine de réglementation de l’énergie nucléaire), Titre 10, Chapitre 1, Section 20.
Protégez les travailleurs du laboratoire grâce à ces dispositifs de protection contre les radiations de paillasse, spécialement conçus pour une utilisation pendant les procédures nécessitant la manipulation d’isotopes bêta émettant des radiations.
Il existe deux modèles autoportants d’écrans de protection anti-bêta de paillasse Thermo Scientific™ Nalgene™.
Arrêtent les isotopes radioactifs bêta (32P et 35.).
  • Conçu pour une utilisation sur une paillasse de laboratoire lors de procédures nécessitant la manipulation d’isotopes émettant des radiations β.
  • En acrylique de 3/8 po (9 mm) d’épaisseur — arrête les isotopes radioactifs à émission β
  • Transparent avec un couvercle incliné qui permet de visualiser le contenu des tubes situés derrière la protection depuis le haut de l’équipement
  • Grande surface de travail plate de 12 po (305 mm) qui minimise les risques de points chauds sur la paillasse
Inclut :
Étiquettes de radiations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Écran de protection contre les radiations bêta, haut incliné
Matériau Acrylique
Profondeur (impériale) intérieure 12 po
Profondeur (métrique) intérieure 30 cm
Hauteur (impériale) intérieure 24 po
Hauteur (métrique) intérieure 61 cm
Épaisseur (impériale) 0,37 po
Épaisseur (métrique) 9 mm
Largeur (impériale) intérieure 18 po
Largeur (métrique) intérieure 46 cm
Description de l’article Écran de protection anti-bêta de paillasse en acrylique, 610 x 457 x 305 mm
Certifications/Conformité Les deux écrans sont conformes à la norme OSHA 29 CFR partie 1910,1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène.
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.