Learn More
Thermo Scientific™ écran de protection anti-bêta de paillasse Thermo Scientific Nalgene™
Description
Il existe deux modèles autoportants d’écrans de protection anti-bêta de paillasse Thermo Scientific™ Nalgene™.
Arrêtent les isotopes radioactifs bêta (32P et 35.).
- Conçu pour une utilisation sur une paillasse de laboratoire lors de procédures nécessitant la manipulation d’isotopes émettant des radiations β.
- En acrylique de 3/8 po (9 mm) d’épaisseur — arrête les isotopes radioactifs à émission β
- Transparent avec un couvercle incliné qui permet de visualiser le contenu des tubes situés derrière la protection depuis le haut de l’équipement
- Grande surface de travail plate de 12 po (305 mm) qui minimise les risques de points chauds sur la paillasse
Inclut :
Étiquettes de radiations
Spécification
Spécification
| Description | Écran de protection contre les radiations bêta, haut incliné |
| Matériau | Acrylique |
| Profondeur (impériale) intérieure | 12 po |
| Profondeur (métrique) intérieure | 30 cm |
| Hauteur (impériale) intérieure | 18 po |
| Hauteur (métrique) intérieure | 46 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,37 po |
| Épaisseur (métrique) | 9 mm |
| Largeur (impériale) intérieure | 12 po |
| Largeur (métrique) intérieure | 30 cm |
| Afficher plus |