Learn More
Thermo Scientific™ poubelle de protection anti-bêta acrylique Thermo Scientific Nalgene™
Code produit 10303371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) intérieure:
28,6 cm
40 cm
Largeur (métrique) intérieure:
28,6 cm
40 cm
Hauteur (métrique) intérieure:
40,6 cm
74 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) intérieure Largeur (métrique) intérieure Hauteur (métrique) intérieure Conditionnement
10303371 28,6 cm 28,6 cm 40,6 cm 1 pièce
10130451 40 cm 40 cm 74 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
AVERTISSEMENT ! Les déchets radioactifs ne doivent jamais être conservés sur la paillasse pendant de longues périodes et doivent être mis au rebut conformément à la loi. De bonnes pratiques de manipulation et de conservation des isotopes minimisent l’exposition aux rayonnements. Pour connaître les normes relatives à l’exposition, consulter l’ouvrage intitulé United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations (Directives de la commission américaine de réglementation de l’énergie nucléaire), Titre 10, Chapitre 1, Section 20.
Code produit 10303371 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 67450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00€
    685.00€ / 1 pièces
    Économisez 107.00€
    13% de réduction
En stock
AVERTISSEMENT ! Les déchets radioactifs ne doivent jamais être conservés sur la paillasse pendant de longues périodes et doivent être mis au rebut conformément à la loi. De bonnes pratiques de manipulation et de conservation des isotopes minimisent l’exposition aux rayonnements. Pour connaître les normes relatives à l’exposition, consulter l’ouvrage intitulé United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations (Directives de la commission américaine de réglementation de l’énergie nucléaire), Titre 10, Chapitre 1, Section 20.
Les poubelles de protection anti-bêta en acrylique Thermo Scientific Nalgene sont pliables et commodes à ranger.
Les poubelles de protection anti-bêta en acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™ sont pliables et commodes à ranger.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
  • Transparent pour une visualisation aisée du contenu
  • Rayonnement/Transparent
  • Peut contenir un grand récipient contenant des déchets bêta-radioactifs solides ou liquides
  • Grande porte à charnière sur le couvercle pour un accès facile au conteneur de déchets
  • Coins à charnière pour retirer le récipient
  • Le grand format accueille une bonbonne Nalgene de 20 L et une poubelle occie standard
  • Le petit format accueille une bonbonne Nalgene de 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acrylique
Profondeur (impériale) extérieure 13 po
Profondeur (impériale) intérieure 11,25 po
Profondeur (métrique) extérieure 33 cm
Profondeur (métrique) intérieure 28,6 cm
Hauteur (impériale) extérieure 17 po
Hauteur (impériale) intérieure 16 po
Hauteur (métrique) extérieure 43,2 cm
Hauteur (métrique) intérieure 40,6 cm
Épaisseur (impériale) 0,37 po
Épaisseur (métrique) 9 mm
Largeur (impériale) extérieure 13 po
Largeur (impériale) intérieure 11,25 po
Largeur (métrique) extérieure 33 cm
Largeur (métrique) intérieure 28,6 cm
Capacité Bonbonne de 10 L
Dimensions 330 x 330 x 432 mm
Type de produit Beta Waste Shield