Learn More
Thermo Scientific™ Burette Thermo Scientific Nalgene™ avec corps en acrylique, pointe en polyméthylpentène, robinet et bouchon en Teflon™ TFE (tetrafluoroéthylene)
Code produit 15282249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15282249 25 ml 4 pièces
11335584 50 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.
Code produit 15282249 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36500025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    542.01€ / 4 pièces
    Économisez 89.99€
    14% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.
Effectuez des applications avec précision grâce à ces burettes en acrylique avec pointe en PMP, robinet d’arrêt en TFE et bouchon, conformes aux normes ASTM E287.
Les burettes incassables avec mise à zéro automatique Thermo Scientific™ offrent des résultats reproductibles et précis (conformes aux normes ASTM E287).
De transparence supérieure, durables, facile à utiliser et plus sûres que le verre. S'utilisent avec des acides et des bases (en se conformant aux instructions d'emploi). Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques.
  • Les burettes sont résistantes et supportent bien les acides et bases dilués utilisés comme titrants (hormis l’acide fluorhydrique et l’hydroxyde d’ammonium).
  • Plage de pH idéale : de 1 à 14 ; compatibles avec des concentrations d'acides à 5% et de bases à 30% convenant à une large variétés de titrants
  • Transparent/gradué
  • Classe B, conformes aux normes ASTM E287
  • Robinet d’arrêt de rechange disponible pour burette de 25 ml uniquement (3650-0025), commander l’article 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 528 mm
Matériau Acrylique
Graduations 0,10 ml
Nb par paquet 1
Nbre par carton 4
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0.06mL
Type Burette
Class Classe B.
Certifications/Conformité ASTM E287