Learn More
Thermo Scientific™ Armoires à dessiccation en acrylique Nalgene™
Code produit 10300821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Nbre d’étagères:
2
3
4
Positions des étagères:
3
5
7
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Nbre d’étagères Positions des étagères Conditionnement
10300821 17,8 cm 2 3 1 pièce
10450723 30,5 cm 3 5 1 pièce
10529901 45,7 cm 4 7 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10300821 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53170070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00€
    614.02€ / 1 pièces
    Économisez 136.98€
    18% de réduction
En stock
Stockez tous les composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques dans un endroit bien étanche grâce aux armoires à dessiccation en acrylique transparentes Thermo Scientific™ Nalgene™.
Stockez tous les composants nécessitant des conditions de stockage contrôlées, notamment les composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques et les assemblages électroniques. Les armoires à dessiccation en acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™ sont transparentes et équipées de joints qui garantissent leur étanchéité.
Caractéristiques :
  • Les joints de porte en néoprène assurent l’étanchéité
  • La porte est sécurisée par deux verrous en acier inoxydable (trois sur le plus grand modèle) et une charnière qui court sur toute sa longueur
  • Un plateau à rebord amovible peut contenir un dessiccant solide
  • Les étagères sont amovibles, réglables et ventilées pour optimiser la circulation de l’air
Informations de commande :
Toutes les armoires mesurent 30,5 x 30,5 cm (L x l) ou 12 x 12 po
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Description Armoire à dessiccateur acrylique 178 x 305 x 305 mm
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Nbre d’étagères 2
Positions des étagères 3
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17,8 cm