Learn More
Thermo Scientific™ Rack conique acrylique Nalgene™ Imhoff
Beschreibung
Maintenez en toute sécurité trois cônes Imhoff avec le rack résistant et transparent pour cône Imhoff acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™, doté d’une large base pour la stabilité sur le banc de laboratoire.
Caractéristiques :
- Transparent ; niveau de contenu facilement visible
- Peut également être utilisé pour contenir des entonnoirs à décantation Nalgene de 500 et 1 000 ml (n° de cat. 4300 et 4301) pour les entonnoirs à décantation en verre
Intervalles de graduation du cône de sédimentation
- 0-1mL : 0.1mL
- 1-10mL : 0,5 ml
- 10-20mL : 1mL
- 20-40mL : 2mL
- 40-100mL : 10 ml
- 100-500mL : 50 ml
- 500-1000mL : 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Rack pour cônes Imhoff |
| Matériau | Acrylique |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type | Cône de stabilisation Imhoff |
| Dimensions (L x l x H) | 19,6 x 41 x 37 cm (7,7 x 16,1 x 14,5 in) |
| Longueur (impériale) | 7,7 po |
| Longueur (métrique) | 19,6 cm |
| Largeur (impériale) | 16,1 in |
| Largeur (métrique) | 41 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?