Learn More
Thermo Scientific™ Support pour boîte de pipettes en acrylique Nalgene™
Code produit 10556161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10556161 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10556161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 58100004
Expédition estimée: 27-11-2026
Stockez des sachets, des boîtes, des boîtes à pipettes ou des pipettes sérologiques de 1 à 100 ml emballées individuellement.
Stockez les sacs, les boîtes, les boîtes à pipettes ou les pipettes sérologiques de 1 à 100 ml emballées individuellement avec le support pour boîtes de pipettes en acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™. Les compartiments sont dimensionnés pour s’adapter à une boîte de pipettes (ouverture de 5.75 in., 14.6 cm de large) et comprennent des séparateurs amovibles pour former de plus grandes zones de stockage.
  • Les organiseurs en acrylique transparent vous permettent de voir facilement leur contenu et de garder vos petits articles de laboratoire bien organisés et à portée de main
  • Peut résister à une brève exposition aux acides et bases dilués—Les alcools, les solvants organiques et les acides forts peuvent causer des dommages immédiats
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Support pour pipettes incliné
Capacité Pipettes sérologiques de 1 à 100 ml
Matériau Acrylique
Positions 4
Forme Rectangle
Nbre par carton 1
Quantité Boîte de 1
Dimensions (L x l x H) 8.9 x 41.6 x 29.2 cm (3.5 x 16.4 x 11.5 in)
Longueur (métrique) 8,9 cm
Longueur (impériale) 3.5 in
Largeur (impériale) 16,4 po
Hauteur (impériale) 11,5 in
Type de produit Support pour boîte de pipette
Hauteur (métrique) 29,2 cm
Largeur (métrique) 41,6 cm