Learn More
Thermo Scientific™ Tiroir empilable, Acrylique multifonction
Code produit 10693942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
clair
Dimensions (L x l x H):
9 x 9 x 4,5 po (22,9 x 22,9 x 11,4 cm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10693942 clair 9 x 9 x 4,5 po (22,9 x 22,9 x 11,4 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10693942 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 58320001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    205.00€ / 1 pièces
    Économisez 11.00€
    5% de réduction
En stock
Les tiroirs empilables Thermo Scientific™ Nalgene s’emboîtent pour un stockage haute densité et peuvent être montés sous une étagère ou une armoire (vis fournies).
Les tiroirs empilables Thermo Scientific™ Nalgene s’emboîtent pour un stockage haute densité et peuvent être montés sous une étagère ou une armoire (vis fournies).
Le bac à ouverture supérieure est doté de deux compartiments et d’une séparation qui peut être retirée afin de créer un compartiment unique plus grand. Un couvercle pivotant protège les fournitures de la poussière. Le bac à ouverture avant est doté d’une trappe frontale pivotante qui permet un accès aisé aux fournitures ou leur retrait du bac sans difficulté.
  • Les organiseurs en acrylique transparent vous permettent de voir facilement leur contenu et de garder vos petits articles de laboratoire bien organisés et à portée de main
  • Peut résister à une brève exposition aux acides dilués, et les bases—alcools, solvants organiques et acides forts peuvent causer des dommages immédiats
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tiroir
Matériau Acrylique
Couleur clair
Description Tiroir empilable polyvalent
À utiliser avec (application) Stockage à haute densité
Quantité 1/sachet, 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 9 x 9 x 4,5 po (22,9 x 22,9 x 11,4 cm)
Longueur (impériale) 9 po
Longueur (métrique) 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 po
Largeur (métrique) 22,9 cm
Hauteur (impériale) 4,5 po
Hauteur (métrique) 11,4 cm