Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles graduées autoclavables Nalgene™, 7.6 L
Code produit 10345801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7.6 L (8 qt.)
10.4 L
13.2 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10345801 7.6 L (8 qt.) 1 pièce
10491103 10.4 L 1 pièce
10162301 13.2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10345801 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70120080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.23€
    58.67€ / 1 pièces
    Économisez 2.56€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-03-2027
Contiennent une variété de substances, y compris des liquides chimiques et corrosifs, dans ces seaux gradués robustes et autoclavables.
Stockez un grand nombre de substances, y compris des liquides chimiques et corrosifs, dans les seaux gradués autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™, à la fois robustes et pratiques, une nécessité pour le laboratoire. Ces seaux de laboratoire multifonctions en polypropylène sont entièrement autoclavables et offrent une excellente résistance chimique.
  • Les seaux blancs en polypropylène offrent une construction robuste pour une utilisation durable en laboratoire.
  • L’anse métallique revêtue de polyéthylène permet une prise confortable et solide.
  • Graduation moulée en pintes et en litres faciles à lire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 7.6 L (8 qt.)
Graduations Moulée
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8 pintes .
Description Godet gradué en PP 7,6L
Comprend Poignée
Quantité 1 Ea.