Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes basses Nalgene™ avec robinet, autoclavables, en copolymère de polypropylène (PPCO)
Code produit 10799091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8L
15 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10799091 8L 1 pièce
10662561 15 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Désengager le filetage et démonter le robinet avant tout passage en autoclave
Suivre les instructions d’autoclavage fournies avec le produit pour un fonctionnement dans les règles
Remarque : l’adaptateur de tubulures n’est pas autoclavable.
Product Code. 10799091 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 23240008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Désengager le filetage et démonter le robinet avant tout passage en autoclave
Suivre les instructions d’autoclavage fournies avec le produit pour un fonctionnement dans les règles
Remarque : l’adaptateur de tubulures n’est pas autoclavable.
Distribuez la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage, grâce à ces bonbonnes basses avec robinet, autoclavables, en copolymère de polypropylène (PPCO), qui peuvent être rangées dans des espaces étroits et empilées par trois.
Distribuez la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage, grâce aux bonbonnes basses Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet, autoclavables, en copolymère de polypropylène (PPCO). Leur conception à profil bas permet de les ranger dans des espaces étroits sur des étagères et dans des réfrigérateurs et d’empiler trois unités. Ces bonbonnes basses présentent une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Robinet et bouchon à vis en polypropylène
  • Une poignée contourée permet de transporter facilement la bonbonne d’une seule main, même si elle est pleine
  • Capables de supporter des acides et bases forts pour un large éventail de solutions
  • Suivre les instructions d’autoclavage fournies avec le produit pour garantir un bon fonctionnement
  • Autoclavables/Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Bonbonne basse autoclavable avec robinet en PP 8 L
Taille du bouchon 63mm
Type Bonbonne avec robinet
Matériau PPCO
Capacité (impériale) 2 gal
Capacité (métrique) 8L
Longueur (métrique) 305 mm
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,73 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 44mm
Largeur (métrique) 366 mm
Hauteur (impériale) avec bouchon 6.26 po
Hauteur (métrique) avec bouchon 159mm
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. †Nalgene qualifie étanche a) les bouteilles / bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / bouchons d’une dimension de 100 ou 120 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Afin de garantir une utilisation sûre, Nalgene conseille à ses clients de tester les flacons et les bouchons dans leurs conditions d’applications prévues. Les flacons et bonbonnes Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene.