Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs à déchets présentant un risque biologique Nalgene™
Code produit 10712951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5,5 L
19 L
57 l
Diamètre (métrique) externe:
22 cm
28 cm
34 cm
Hauteur (métrique):
28 cm
43 cm
74 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
10712951 19 L 28 cm 43 cm -
10556551 5,5 L 22 cm 28 cm 1 pièce
10481022 57 l 34 cm 74 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712951 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 63700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    384.01€ / 1 pièces
    Économisez 271.99€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Procédez au confinement secondaire des déchets présentant un risque biologique grâce à ces conteneurs à déchets présentant un risque biologique intégrant un processus pratique de stérilisation en une seule étape et permettant la mise au rebut des matériaux d’une seule main.
Procédez au confinement secondaire des déchets présentant un risque biologique grâce aux conteneurs pour déchets présentant un risque biologique Thermo Scientific™ Nalgene™ disposant d’un processus pratique de stérilisation en une seule étape, rendant inutile le retrait du sac. L’ouverture pratiquée dans le couvercle permet une mise au rebut des matériaux à l’aide d’une main et limite l’exposition aux déchets infectés. Les récipients peuvent accueillir des sacs autoclavables de taille standard.
Caractéristiques :
  • Insensibles à la rouille, aux déformations ou aux perforations contrairement aux autres matériaux
  • Conformes à la norme OSHA américaine CFR 29 partie 1910.1030 relative à une utilisation en tant que protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène
  • Autoclavables / Risque biologique
  • Symbole imprimé en anglais et en espagnol
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5 gal
Certifications/Conformité Norme OSHA américaine CFR 29 Partie 1910,1030
Description Conteneur à déchets présentant un risque biologique en PP 5 gallons
Diamètre (impériale) externe 11 po
Capacité (métrique) 19 L
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Conteneur à déchets biologiquement dangereux
Hauteur (impériale) 17 po
Hauteur (métrique) 43 cm
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Diamètre (métrique) externe 28 cm