Learn More
Thermo Scientific™ Flacon Clean Biotainer certifié Nalgene™ PC, 125 ml
Code produit 16400631
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16400631 125 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16400631 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CEN303042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ conçus pour des utilisations pharmaceutiques et biologiques
  • Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes
  • Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
  • Conçus spécialement pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Les bouchons sont dotés d’un liner en silicone pour une parfaite étanchéité
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation.
  • Parfaits pour la congélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Concluant
Description Flacon en PETG carré certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™ 125 ml, stérile, < 1/3 des particules autorisées selon l’USP <778>
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,06 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 26,7 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 104,6 mm
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 50
Stérilité Stériles
Poids (impériale) 8 lb
Certifications/Conformité < 1/3 particules autorisées conformément à l’USP <778>
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 104,6 mm
Largeur (impériale) 12,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 52,1 mm
Autoclavable Non autoclavable