Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PC certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™
Code produit 16480631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Forme:
Carré
Rond
Conditionnement:
2 pièces
20 pièces
35 pièces
416 pièces
504 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme Conditionnement
16480631 20 ml Rond 504 pièces
16470631 5 ml Rond 416 pièces
16420631 1 l Carré 35 pièces
16440631 2 l Carré 20 pièces
16450631 5 l Carré 6 pièces
16460631 10 l Carré 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16480631 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CEN350020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5815.00€
    5324.00€ / 504 pièces
    Économisez 491.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC certifié Platine Clean™ Biotainer™ Les bouteilles sont certifiées et testées lot par lot pour contenir moins du tiers des particules autorisées selon la réglementation. USP < 788 > afin de limiter la contamination particulaire potentielle.
Les produits sont lavés avec USP Eau pour injection et manipulation après le lavage dans les salles propres de classe 5 avec emballage/hottes d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faibles particules. Certifié et testé sur un lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées selon USP < 788 > afin de limiter les éventuelles infections particulaires. Produits stériles et prêt à l’emploi ayant un niveau d’assurance de la stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/de la fermeture, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
  • Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes
  • Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
  • Conçus spécialement pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Les bouchons sont dotés d’un liner en silicone pour une parfaite étanchéité
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation.
  • Parfaits pour la congélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 ml
Couleur Bleu transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
À utiliser avec (application) Préparation des milieux/tampons ​, Stockage des médias/tampons, Échantillonnage, Conservation, Un moyen de transport  ​, Tests de validation, Substance médicamenteuse, Médicament
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 504/Cs.
Nb par paquet 84/Pk.
Stérilité Stériles
Plage de températures (métrique) -100 °C à 100 °C
Poids (impériale) 23,5 lb
Couleur de bouchon Blanc
Faible taux de particules <1/3 USP < 788 > (Taux de particules ultra-faibles)
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 68,5 mm
Largeur (impériale) 11 in
Joint de fermeture Silicone
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 30 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,67 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité USP Classe VI, USP 661, FDA 21 CFR 177.1315
Type de produit Flacon pour milieu de culture