Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de validation propre certifié Nalgene™ PETG, 5 ml
Code produit 16490581
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
416 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16490581 5 ml 416 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16490581 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3820350005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bonbonnes en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ réduisent le risque de contamination par report
  • Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Certifiées propres, conformes à la norme USP 788
  • Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic
  • < 0,5 UE/ml d’endotoxine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Stockage et transport de liquide
Matériau PETG
Nbre par carton 416
Nb par paquet 52
Quantité 416/boîte
Stérilité Stériles
Poids (impériale) 9 lb
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité USP 788
Closure Included Oui
Type de produit Flacon de culture en plastique
Largeur (impériale) 12,5 in
Longueur (impériale) 12,5 in
Joint de fermeture PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable