Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds en PEHD blanc opaque Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
Description
Protégez les produits photosensibles grâce aux flacons Boston en PEHD blanc opaque ronds Thermo Scientific™ Nalgene™ résistants aux produits chimiques sans bouchon. Spécifiquement conçus pour une utilisation en laboratoire exigeante, ces flacons fiables et durables répondent aux spécifications des récipients résistants à la lumière selon les exigences de l’USP, dernière édition.
- PEHD blanc opaque
- Conformes aux exigences relatives au conditionnement résistant à la lumière en vertu de l’édition USP la plus récente
- Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
- Rigides et translucides, excellente résistance chimique
- Conviennent à la congélation à -100°C
- Étanches†
Informations de commande :
Conditionnés en vrac ; bouchons à commander séparément (série 362150).
Remarque :
Une grande variété de bouchons colorés sont disponibles séparément pour ces flacons. †Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 200 ml (1 oz) |
| Couleur | Blanc opaque |
| Description | Flacon Boston rond à col étroit |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| À utiliser avec (application) | Produits sensibles à la lumière et excellente résistance chimique |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 1000 |
| Nb par paquet | 1000 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.