Learn More
Thermo Scientific™ Burettes incassables avec mise à zéro automatique Nalgene™, avec corps en acrylique, robinet et pointe en polyméthylpentène, bouchon en Teflon™ TFE (tetrafluoroéthylene), tube en polychlorure de vinyle, flacon en polyéthylène basse densité.
GREENER_CHOICE
Code produit 11314535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11314535 10 ml 4 pièces
15252239 25 ml 4 pièces
10708701 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314535 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36400010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez des résultats reproductibles et précis grâce à ces burettes automatiques à mise à zéro, incassables conformes à la norme ASTM E287.
Les burettes incassables avec mise à zéro automatique Thermo Scientific™ offrent des résultats reproductibles et précis (conformes aux normes ASTM E287).
De transparence supérieure, durables, faciles à utiliser et plus sûres que le verre.
Caractéristiques :
  • Calibrées individuellement, pour offrir une précision conforme aux normes ASTM E287 et des résultats reproductibles et précis
  • Utilisables avec des acides et des bases minéraux dilués, hormis l’acide fluorhydrique et l’hydroxyde d’ammonium
  • Plage de pH idéale : de 1 à 14 ; compatibles avec des concentrations d’acides à 5 % (en poids) et de bases à 30 % convenant à une large variété de titrants
Inclut :
  • Burette en acrylique
  • Ensemble de flacon souple en LDPE
  • Tubulure de 3′ (91 cm)
  • Couvercle de burette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 32,0 cm
Matériau Acrylique
Graduations 0,1 ml
Nb par paquet 1
Nbre par carton 4
Tolérance ± 0.04mL
Volume (métrique) du réservoir 500mL
Type Burette automatique
Certifications/Conformité ASTM E287
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.