Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
Code produit 15469194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000mL
Taille du bouchon:
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
15469194 500 ml 28 mm 48 pièces
15409204 1000mL 38-430 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469194 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N3190500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    239.00€ / 48 pièces
    Économisez 24.00€
    9% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Utilisation pour les prélèvements d’échantillons d’eau et d’autres échantillons liquides environnementaux, en particulier pour les projets critiques où le confinement et le transport des échantillons sont sujets de préoccupation majeure.
eaux usées.
; répondent à des critères spécifiques en ce qui concerne les substances volatiles, semi-volatiles, les métaux et les pesticides/PCB.
  • Récipient en PE Haute Densité avec bouchon en polypropylène étanche†
  • Étanchéité† garantie
  • Certifiés pour répondre aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Col étroit pour un versement de précision
  • Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
Inclut :
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Remarque :
†Le terme “étanche« s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Paramètres de certification Paramètres de qualité de l’eau et des métaux, Diquot / Paraquot
Couleur Naturel
Description Flacon en PEHD Nalgene NM
Diamètre (impériale) interne 0,81 in
Diamètre (impériale) 2,87 in
Diamètre (métrique) interne 2.06cm
Matériau PEHD
Nbre par carton 48
Bouchon de rechange NA
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés Paramètres de qualité de l’eau et des métaux
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 17,6 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 520ml
Hauteur (métrique) 171 mm
Hauteur (impériale) 6,73 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 73mm
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Type de produit Bouchon