Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Ultra-Low Particulate Bottles
Code produit 16490611
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
250 mL
1 L
Type de produit:
Flacon
Bouche:
Large
Étroit
Conditionnement:
24 pièces
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Bouche unitSize
16490611 1 L Flacon Étroit 24 pièces
16470601 30 mL Flacon Étroit 72 pièces
16470611 250 mL Flacon Étroit 72 pièces
16400621 250 mL Flacon Large 72 pièces
16420621 1 L Flacon Large 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490611 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CEN20990032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissez l’intégrité du produit grâce aux flacons et bonbonnes en PEHD certifiés ultrapropres. Conçus pour contenir moins de 1/3 des limites de matières particulaires autorisées qui sont spécifiées dans la norme USP <788>.
Les flacons et bonbonnes en PEHD platine transparent certifiés Thermo Scientific™ Nalgene™ aident à réduire les potentielles contaminations et propagations. Nos nouveaux produits en platine transparents certifiés incluent des certifications pour les particules jusqu’à 1/3 en dessous des limites autorisées selon l’USP <788> et des niveaux plus bas d’endotoxine de 0,25 EU/ml, pour aider à atténuer les potentielles sources d’impuretés indésirables.
  • Les produits sont lavés à l’eau pour injection conforme aux normes USP, et traités après lavage dans des salles blanches de classe 5 et des hottes de conditionnement / vérification de classe 4 afin de produire ces produits à très faible taux de particules
  • Testés lot par lot et certifiés contenant un taux de particules inférieur à 1/3 du seuil de particules autorisé selon la norme USP <788> pour limiter une potentielle contamination particulaire
  • Certifiés contenant un faible taux d’endotoxines (0,25 UE/ml) selon la norme USP <85> pour la réduction du taux de pyrogènes
  • Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation
  • Les sachets thermoscellés comprennent des ouvertures déchirables rapides en haut et en bas, et sont placés dans un emballage en carton torsadé scellé à l’aide d’un ruban / une attache pour empêcher toute contamination importante de l’emballage interne
  • Tous les récipients / systèmes de fermeture sont garantis étanches* pour protéger les contenus précieux
  • Le HDPE robuste peut être utilisé de -100°C à 120°C, en tenant compte des mélanges chauffés et des stockages congelés ou de l’expédition. Doivent être testés dans des conditions réelles d’utilisation, car les résultats peuvent varier en fonction de l’application.
  • Tout au long de la fabrication, les procédures d’inspection comprennent les tests d’étanchéité, le contrôle dimensionnel, l’inspection visuelle pour détecter des particules et les tests de commercialisation pour garantir que le produit satisfait toutes les spécifications
  • Les produits peuvent être fournis avec des études d’extraction forcée**, des liants de validation** et des certificats
  • Nos clients peuvent compter sur le soutien de nos équipes spécialisées commerciales très expérimentées, notre équipe chargée des affaires réglementaires, nos équipes du service qualité et d’assistance technique régionale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Comprend Nalgene Certified Platinum Clean Bottle
Matériau HDPE
Nbre par carton 24/Cs.
Nb par paquet 6/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 120°C
Faible taux de particules <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certifications/Conformité < 1/3 des particules autorisées selon les normes USP <778>, USP classe VI, non cytotoxique, conforme à la norme USP 30 <661>, apyrogènes, FDA 21CFR 177.1319
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 215,9 mm
Type de produit Flacon
Hauteur (impériale) 8,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 91,4 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation
Afficher plus Afficher moins
* Notre garantie concernant les joints étanches est sujette à notre garantie produit standard, telle qu’énoncée dans les Conditions de vente de Thermo Fisher Scientific. Nos produits sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu’ils sont utilisés avec leurs systèmes de fermeture correspondants. Toutefois, pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester nos récipients et systèmes de fermeture dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Nous vous invitons à contacter technicalsupport@thermofisher.com si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits.
** Les études d’extraction forcée et les dossiers de validation Thermo Fisher Scientific sont fournis, le cas échéant, sous accord de confidentialité, pour guider les clients dans la sélection de produits. Les clients sont chargés de déterminer quelles études sont appropriées à leurs applications spécifiques. Vous pouvez obtenir les études traitant de l’extraction forcée et les dossiers de validation en nous contactant à l’adresse ROCregSupport@thermofisher.com.