Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
Code produit 15141156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000mL
Taille du bouchon:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
15141156 125 ml 38 mm 72 pièces
15161156 250 ml 43 mm -
15101166 500 ml 53 mm 48 pièces
15111166 1000mL 63 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15141156 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N3010125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    242.00€ / 72 pièces
    Économisez 6.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Sélectionnez ce flacon recommandé pour les projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures. Une construction solide qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain.
Recommandés pour les projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures, les flacons en PEHD ambré à col large certifié Thermo Scientific™ Nalgene dotés d’une construction robuste qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain. Gage de qualité, les récipients Nalgene sont garantis étanches† et incassables. Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux-traces, y compris Diquot et Paraquot. Recommandé pour les prélèvements d’eau, d’eaux usées, de boues, de lixiviats et d’autres échantillons environnementaux.
  • Récipient en PEHD ambré avec bouchon en polypropylène étanche† ; recommandé pour les analytes sensibles à la lumière
  • Étanchéité† garantie
  • Certifiés pour répondre aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces, y compris Diquot et Paraquot
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Large col pour faciliter le remplissage et la vidange
  • Recommandés pour le prélèvement d’une grande variété de matrices d’échantillons environnementaux
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces incluant Diquot et Paraquot
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Paramètres de certification Paramètres de qualité de l’eau et des métaux, Diquot / Paraquot
Couleur Ambré
Description Nalgene 125 ml Ambre WM bouteille certifiés
Diamètre (impériale) interne 1.13 po
Diamètre (impériale) 1,96 in
Diamètre (métrique) interne 2.87cm
Matériau HDPE
Nbre par carton 72
Conditionnement Cas de 72
Bouchon de rechange NA
Stérilité Non stérile
Certifiés Paramètres de qualité de l’eau et des métaux, Diquot/Paraquot
Couleur de bouchon Ambré
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 5,1 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 150mL
Hauteur (métrique) 99 mm
Hauteur (impériale) 3,89 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 50mm
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.