Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
Code produit 15161156
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000mL
Taille du bouchon:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Unit Size:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Taille du bouchon Unit Size
15161156 250 ml 43 mm -
15141156 125 ml 38 mm 72 pièces
15101166 500 ml 53 mm 48 pièces
15111166 1000mL 63 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15161156 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. N3010250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    303.00€ / 72 pièces
    Économisez 7.00€
    2% de réduction
Expédition estimée: 02-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sélectionnez ce flacon recommandé pour les projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures. Une construction solide qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain.
Recommandés pour les projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures, les flacons en PEHD ambré à col large certifié Thermo Scientific™ Nalgene dotés d’une construction robuste qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain. Gage de qualité, les récipients Nalgene sont garantis étanches† et incassables. Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux-traces, y compris Diquot et Paraquot. Recommandé pour les prélèvements d’eau, d’eaux usées, de boues, de lixiviats et d’autres échantillons environnementaux.
  • Récipient en PEHD ambré avec bouchon en polypropylène étanche† ; recommandé pour les analytes sensibles à la lumière
  • Étanchéité† garantie
  • Certifiés pour répondre aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces, y compris Diquot et Paraquot
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Large col pour faciliter le remplissage et la vidange
  • Recommandés pour le prélèvement d’une grande variété de matrices d’échantillons environnementaux
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces incluant Diquot et Paraquot
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Paramètres de certification Paramètres de qualité de l’eau et des métaux, Diquot / Paraquot
Couleur Ambré
Description Nalgene 250 ml Ambre WM bouteille certifiés
Diamètre (impériale) interne 1,31 in
Diamètre (impériale) 2,4 in
Diamètre (métrique) interne 3.33cm
Matériau HDPE
Nbre par carton 72
Conditionnement Cas de 72
Bouchon de rechange NA
Stérilité Non stérile
Certifiés Paramètres de qualité de l’eau et des métaux, Diquot/Paraquot
Couleur de bouchon Ambré
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 9,8 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 289mL
Hauteur (métrique) 133 mm
Hauteur (impériale) 5,23 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) 61mm
Capacité (impériale) 200 ml (8 oz)
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.