Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Nalgene™ en PEHD à col large certifiés avec bouchon à vis en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 15472253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1000mL
Nbre par carton:
24
48
50
250
500
Conditionnement:
1 pièce
250 pièces
48 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Nbre par carton unitSize
15472253 125 mL 500 1 pièce
15872647 250 ml 250 250 pièces
15863438 500 mL 48 48 pièces
15767002 1000mL 24 -
15656718 1000mL 50 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15472253 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N3110125BPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00€
    1384.03€ / 1 pièces
    Économisez 40.97€
    2% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce flacon en PEHD à col large certifié recommandé pour les projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures. Une construction solide qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain.
À utiliser pour des projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures. Une construction solide qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain. Gage de qualité, les récipients Nalgene sont garantis étanches† et incassables. Recommandés pour l’eau, les eaux usées, les boues, les lixiviats et autres prélèvements d’échantillons environnementaux, les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ en PEHD à col large certifiés répondent aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces.
  • Récipient en PEHD avec bouchon en polypropylène étanche†
  • Étanchéité† garantie
  • Certifiés conformes aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Large col pour faciliter le remplissage et la vidange
  • Recommandés pour le prélèvement d’une grande variété de matrices d’échantillons environnementaux
  • Disponibles en vrac, format plus économique
Inclut :
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de l’EPA en matière de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Remarque :
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4 oz.
Paramètres de certification Paramètres de qualité de l’eau et des métaux
Couleur Naturel
Description Flacon en PEHD Nalgene WM
Diamètre (impériale) 1,96 in
Comprend Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes : Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux et les paramètres de qualité de l’eau ; Certificat d’analyse (Cofa) inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité ;
Matériau HDPE
Nbre par carton 500
Conditionnement Boîte de 500
Bouchon de rechange NA
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés Paramètres de qualité de l’eau et des métaux
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 5,1 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 150 mL
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Hauteur (métrique) 99 mm
Hauteur (impériale) 3,89 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.