Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène de classe B Nalgene™ avec bouchons à vis
Description
Les flacons en polypropylène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont étalonnés pour contenir et pour dispenser à 20°C (68°F).
Plus légers que le verre, protègeant des fuites, de la rupture et de la contamination.
- Incassable et doté d’une excellente résistance aux produits chimiques garantissant des années d’utilisation fiable
- Calibré manuellement et individuellement, ligne de graduation colorée et repères ovales permanents pour faciliter la visualisation des niveaux de liquides
- Absence de ménisque risquant de fausser les mesures
- Le format de 200 ml comprend une ligne supplémentaire signalant le niveau des 203 ml pour les déterminations DBO et DO
- Conforme aux normes ASTM E 288 et aux tolérances ISO 384 de Classe B relatives à la qualité et à la fiabilité
- Autoclavable/étanche†/gradué
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 6,76 oz |
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes de tolérance ASTM E 288 et ISO 384 catégorie B relatives à la consistance de la qualité et à la fiabilité |
| Description | Flacons volumétriques, PPCO, avec bouchons à vis, 200 ml |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
| Hauteur (impériale) | 8.22 po |
| Hauteur (métrique) | 20.9 cm |
| Limite d’erreur | ± 0,20 ml |
| Autoclavable | Autoclavable mais affecte la précision |
| Jetable | Non |
| Afficher plus |
Mise en garde : L'autoclavage est possible mais affecte la justesse. Avant l'autoclavage, otez les bouchons et déposez-les sur le récipient sans engager le pas de vis.