Learn More
Thermo Scientific™ Revêtement pour paillasse/tiroir en polyéthylène Nalgene™ CleanSheets™
Code produit 11394545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
12 po
18 po
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
11394545 12 po -
11304555 18 po 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394545 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 62831250
Expédition estimée: 11-01-2027
Trouvez une variété d’utilisations pour ces revêtements de paillasse/tiroir en polyéthylène, tels que les revêtements d’éviers ou les fonds de titration.
Le revêtement pour paillasse/tiroir en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene est idéal pour protéger les éviers ou pour la titration.
Il peut être découpé à la dimension voulue, agrafé, fixé avec des punaises ou du ruban adhésif.
  • En mousse de polyéthylène à cellules fermées de 0,125″ (3,2 mm) d’épaisseur pour amortir les articles de paillasse
  • Lisse et résistant, ce tampon non absorbant est polyvalent dans votre laboratoire — Conçu pour une multitude d’usages
  • Une excellente résistance chimique offre une protection contre les déversements, où qu’ils soient placés
  • Peut être découpé en n’importe quelles dimensions pour s’adapter aux paillasses, étagères, tiroirs, partout où une protection est nécessaire contre les déversements, les vibrations, la chaleur, la saleté ou la casse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Doublure de paillasse/tiroir
Matériau Polyéthylène
Longueur (impériale) 50 pi
Longueur (métrique) 15,2
Largeur (impériale) 12 po
Largeur (métrique) 31cm
Dimensions (L x l) 30.5 cm x 15 m
Description Revêtements de paillasse / tiroir en polyéthylène
Quantité 2/Cs.