Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PETG transparent Nalgene™ avec bouchon : stériles, conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10157082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10157082 5 ml 500 pièces
10501465 10 ml 500 pièces
10777263 20 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10157082 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420350005
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Échantillonnez, stockez et expédiez de faibles volume de réactifs précieux avec des flacons de diagnostic PETG transparents, parfaits pour une utilisation dans de nombreuses applications stériles de faible volume.
Échantillonnez, stockez et expédiez des réactifs de faible volume et précieux à l’aide des flacons de diagnostic en PETG transparent Thermo Scientific™ Nalgene. Ces flacons sont parfaits pour une utilisation dans des kits de test et dans de nombreuses applications stériles de faible volume.
Caractéristiques :
  • Polyéthylène téréphtalate (PETG) avec une excellente clarté pour la visualisation du contenu
  • Non pyrogènes et non cytotoxiques
  • Comprend un bouchon en polyéthylène haute densité (HDPE) revêtue de blanc et revêtue d’un joint étanche†
Informations de commande :
Les tubes de sérum sont conditionnés sur plateau sous film plastique thermorétracté avec bouchon monté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.16 oz, 5 ml
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 11 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 500
Nb par paquet 100
Stérilité Stérile
Finition de col 20-415 mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 44 mm
Largeur (impériale) 0,876 in
Hauteur (impériale) 0,45 in
Joint de fermeture Avec revêtement
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 20-415 mm
Diamètre (métrique) 22 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 0.16 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les tubes de sérum répondent à la norme 21CFR177.1315 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon à col étroit
Vis mere Vis mindre
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.