Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PETG transparent Nalgene™ avec bouchon : stériles, conditionnés en vrac
Description
Échantillonnez, stockez et expédiez des réactifs de faible volume et précieux à l’aide des flacons de diagnostic en PETG transparent Thermo Scientific™ Nalgene. Ces flacons sont parfaits pour une utilisation dans des kits de test et dans de nombreuses applications stériles de faible volume.
- Polyéthylène téréphtalate (PETG) avec une excellente clarté pour la visualisation du contenu
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Comprend un bouchon en polyéthylène haute densité (HDPE) revêtue de blanc et revêtue d’un joint étanche†
Informations de commande :
Les tubes de sérum sont conditionnés sur plateau sous film plastique thermorétracté avec bouchon monté.
Spécification
Spécification
| Capacité | 0.33 oz, 10 ml |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Capacité (impériale) | 0.33 oz |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 11 mm |
| Matériau | PETG |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 100 |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 20-415 mm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.