Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Code produit 10050461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 l
115 L
210 L
378,5 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10050461 75 l 1 pièce
10338990 115 L 1 pièce
10469970 210 L 1 pièce
10595971 378,5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10050461 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26500020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1503.23€
    814.00€ / 1 pièces
    Économisez 689.23€
    45% de réduction
En stock
Stockez, mélangez et distribuez les réactifs dans les cuves en polypropylène à dessus bombé Nalgene™ Thermo Scientific™.
Stockez, mélangez et distribuez des réactifs dans des cuves en polypropylène à dessus bombé Thermo Scientific™ Nalgene™, conçues pour être utilisées comme systèmes de confinement fermé. Proposés en contenants allant de 75 à 380 L, les réservoirs présentent une ouverture de col de 150 mm munie d’un joint pour une fermeture étanche.
Caractéristiques :
  • Les réservoirs peuvent être équipés de robinets
  • Les réservoirs et bouchons autoclavables sont en polypropylène
Compatibles avec :
Compatibles avec le bouchon de réservoir à dessus bombé avec ensemble de support de mélangeur (réf. 2651-0200), mélangeur vertical BioTech (réf. 2653-0010 et 2653-0020) et ensembles inférieurs pour mélangeurs BioTech ( 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 & 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conformes au régl. 177.1520 de la FDA et à la norme USP classe VI
Diamètre (impériale) externe 18,5 po
Diamètre (métrique) externe 47 cm
Type Réservoir avec bouchon hermétique
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 20 gal
Capacité (métrique) 75 l
Hauteur (impériale) 35 in
Hauteur (métrique) 81 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.