Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Description
Stockez, mélangez et distribuez des réactifs dans des cuves en polypropylène à dessus bombé Thermo Scientific™ Nalgene™, conçues pour être utilisées comme systèmes de confinement fermé. Proposés en contenants allant de 75 à 380 L, les réservoirs présentent une ouverture de col de 150 mm munie d’un joint pour une fermeture étanche.
Caractéristiques :
- Les réservoirs peuvent être équipés de robinets
- Les réservoirs et bouchons autoclavables sont en polypropylène
Compatibles avec :
Compatibles avec le bouchon de réservoir à dessus bombé avec ensemble de support de mélangeur (réf. 2651-0200), mélangeur vertical BioTech (réf. 2653-0010 et 2653-0020) et ensembles inférieurs pour mélangeurs BioTech ( 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 & 2654-0100).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes au régl. 177,1520 de la FDA et à la norme USP classe VI |
| Diamètre (impériale) externe | 18,5 po |
| Diamètre (métrique) externe | 47 cm |
| Type | Réservoir avec bouchon hermétique |
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (impériale) | 30 gal |
| Capacité (métrique) | 115 L |
| Hauteur (impériale) | 38,625 po |
| Hauteur (métrique) | 98,1 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.