Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Nalgene™ pour flacons compte-gouttes : conditionnés en vrac
Code produit 10592805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
2000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10592805 Blanc 2000 pièces
10737123 Naturel 2000 pièces
10018782 Jaune 2000 pièces
10364103 Vert 2000 pièces
10232723 Rouge 2000 pièces
10485703 Bleu 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10592805 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3127600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.00€
    450.00€ / 2000 pièces
    Économisez 86.00€
    16% de réduction
En stock
Commandez ces bouchons, disponibles en plusieurs couleurs pour identifier les réactifs, afin de compléter votre système de flacons compte-gouttes.
Commander des bouchons Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons compte-gouttes pour compléter le système de flacons compte-gouttes Nalgene. Les bouchons s’adaptent aux flacons compte-gouttes 312750 et 312751 sont disponibles en plusieurs couleurs pour aider à identifier les réactifs.
Caractéristiques :
  • Polypropylène
  • Disponible dans différentes couleurs
Informations de commande :
Les bouchons compte-gouttes sont conditionnés en vrac, 2 000/boîte. Commandez le bec de contrôle de distribution des gouttes Nalgene (réf. 312758, 312759) et flacons de compte-gouttes (réf. 312750, 312751) séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau PP
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Finition de col 15-415
Closure Included Oui
À utiliser avec (équipement) Flacons compte-gouttes 312750 et 312751.
Matériau du bouchon Polypropylène
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les bouchons pour flacons compte-gouttes répondent à la norme 21CFR177,1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI.
Type de produit Bouchon