Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Code produit 10424423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
5 gal
7.5 gal
10 gal
15 gal
30 gal
55 gal
80 gal.
100 gal
150 gal
200 gal
Conditionnement:
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
10424423 15 gal 10 pièces
10511315 5 gal 10 pièces
10141133 7.5 gal 10 pièces
10050063 10 gal 10 pièces
10561695 30 gal 10 pièces
10767104 55 gal 10 pièces
10069632 80 gal. -
10405183 100 gal 10 pièces
10079632 150 gal 10 pièces
10243243 200 gal 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10424423 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3430500015
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Améliorez les capacités de mélange des revêtements de cuve en film PE co-extrudé Thermo Scientific™ Nalgene™ à sac ouvert et fond plat qui permettent le traitement économique à usage unique de fluides.
Favorisez les capacités de mélange grâce aux revêtements à sac ouvert et fond plat. Les revêtements de réservoir en film de polyéthylène co-extrudé Thermo Scientific™ Nalgene™ offrent une procédure de traitement des réactifs liquides diagnostiques et biopharmaceutiques à usage unique et économique avec les réservoirs cylindriques en plastique rigide Nalgene. Le film en polyéthylène co-extrudé est exempt de composants d’origine animale (ADCF).
  • Conçu pour les réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal (19 L) à 200 gal (787 L)
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma, film de qualité alimentaire non cytotoxique et certifié apyrogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Stérilisation par rayons  : 15 gal (57 L)
Type Liner de cuve
Matériau Polyéthylène
Capacité (impériale) 15 gal
Capacité (métrique) 57 L
À utiliser avec (équipement) Réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal. (19 L) à 200
Nbre par carton 10
Nb par paquet 10
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.