Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Beschreibung
Favorisez les capacités de mélange grâce aux revêtements à sac ouvert et fond plat. Les revêtements de réservoir en film de polyéthylène co-extrudé Thermo Scientific™ Nalgene™ offrent une procédure de traitement des réactifs liquides diagnostiques et biopharmaceutiques à usage unique et économique avec les réservoirs cylindriques en plastique rigide Nalgene. Le film en polyéthylène co-extrudé est exempt de composants d’origine animale (ADCF).
- Conçu pour les réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal (19 L) à 200 gal (787 L)
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma, film de qualité alimentaire non cytotoxique et certifié apyrogène
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Stérilisation par rayons : 30 gal (113 L) |
| Type | Liner de cuve |
| Matériau | Polyéthylène |
| Capacité (impériale) | 30 gal |
| Capacité (métrique) | 113 L |
| À utiliser avec (équipement) | Réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal. (19 L) à 200 |
| Nbre par carton | 10 |
| Nb par paquet | 10 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.