Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage cryogénique Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus
Code produit 12874372 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons (100)
Flacons (25)
Flacons (81)
Capacité en flacons:
25
81
100
Quantité:
1/carton
10/Carton
20/Carton
40/carton
80/carton
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
25 pièces
81 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Capacité en flacons Quantité Conditionnement
12874372 Flacons (100) 100 10/Carton 10 pièces
13477649 Flacons (81) 81 1/carton 81 pièces
12745918 Flacons (25) 25 80/carton 25 pièces
13497649 Flacons (81) 81 40/carton -
13487649 Flacons (81) 81 20/Carton 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12874372 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CS509X24
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton.
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton. Les boîtes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus s’adaptent aux racks pour congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific en acier inox.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cryogenic Storage Box
Capacité (impériale) 5,29 ft3
Capacité (métrique) 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) Locator Jr. Plus, Locator4 Plus, Locator6 Plus
Hauteur (impériale) extérieure 2 in.
Capacité en flacons 100
Capacité Flacons (100)
Quantité 10/Carton