Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage cryogénique Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus
Code produit 13487649 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons (100)
Flacons (25)
Flacons (81)
Capacité en flacons:
25
81
100
Quantité:
1/carton
10/Carton
20/Carton
40/carton
80/carton
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
25 pièces
81 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Capacité en flacons Quantité unitSize
13487649 Flacons (81) 81 20/Carton 20 pièces
13477649 Flacons (81) 81 1/carton 81 pièces
12874372 Flacons (100) 100 10/Carton 10 pièces
12745918 Flacons (25) 25 80/carton 25 pièces
13497649 Flacons (81) 81 40/carton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13487649 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CS509X5
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton.
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton. Les boîtes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus s’adaptent aux racks pour congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific en acier inox.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Locator Jr. Plus, Locator4 Plus, Locator6 Plus
Capacité (impériale) 7,06 ft3
Capacité (métrique) 2 ml
À utiliser avec (équipement) Cyrogenic Freezer
Hauteur (impériale) extérieure 2 in.
Capacité en flacons 81
Capacité Flacons (81)
Quantité 20/Carton