Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées pharmaceutiques à deux échelles Nalgene™ ; PMP
Code produit 12894781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Limite d’erreur:
± 1,8 ml
± 3.4mL
± 4.8ml
± 9.0mL
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Limite d’erreur Conditionnement
12894781 125 ml ± 1,8 ml 12 pièces
12804791 250mL ± 3.4mL 12 pièces
10294541 500mL ± 4.8ml 8 pièces
12824791 1000mL ± 9.0mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12894781 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36730004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    269.01€ / 12 pièces
    Économisez 24.99€
    8% de réduction
Expédition estimée: 23-02-2027
Les éprouvettes graduées pharmaceutiques en PMP à deux échelles Thermo Scientific™ Nalgene sont transparentes et incassables, et se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques.
Évitez la casse avec les graduations pharmaceutiques PMP à double échelle Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes et incassables Plus légères que le verre, elles offrent une excellente résistance chimique. Elles sont mesurées en onces et en millilitres, sans ménisque pour éviter toute confusion lors de la lecture.
  • Conforme à la norme ASTM E1094
  • Autoclavable (impact négatif sur la précision)
  • Gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Limite d’erreur ± 1,8 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité 4 oz., 125 ml
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (impériale) supérieur 2,39 po
Diamètre (métrique) supérieur 60,7 mm
Type de produit Bouteille graduée
Forme Conique
Tolérance ±1,8 ml
Type Bouteille graduée
Description Éprouvette graduée en PMP pharmaceutique de 125 ml
Balance Affichage double échelle en ml et onces
Type de base Hexagonale
Capacité (métrique) 125 ml
Hauteur (impériale) 5,84 po
Hauteur (métrique) 148,3 mm
Matériau Polyméthylpentène
Certifications/Conformité Satisfont les critères de volume et de précision de la norme ASTM E1094.
Quantité 1/Pk., 12/Cs.