Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes Nalgene™ avec pointe distributrice de contrôle
GREENER_CHOICE
Code produit 10632283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
10632283 4 ml Assorties 25 pièces
10080841 4 ml Blanc -
10396331 8 ml Blanc 25 pièces
10203202 8 ml Assorties -
10778281 15 ml Blanc 25 pièces
10181382 15 ml Assorties 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10632283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27529125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.91€
    42.60€ / 25 pièces
    Économisez 4.31€
    9% de réduction
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez avec succès des distributions répétitives de réactifs grâce à ces flacons compte-gouttes qui constituent une excellente alternative aux dispositifs de pipetage.
Les flacons compte-gouttes avec embout distributeur de contrôle Thermo Scientific™ Nalgene™ permettent d’effectuer avec succès des distributions répétitives de réactifs. Constituant une excellente alternative aux dispositifs de pipetage, ces flacons compte-gouttes libèrent des gouttes de 40 μl (mesure concernant l’eau ; la viscosité affecte la taille des gouttes), une par une. Grâce à leur excellente résistance aux produits chimiques, ces flacons spéciaux sont adaptés à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmacologiques.
Caractéristiques :
  • LDPE naturel transparent permettant de visualiser le contenu
  • Le bec de contrôle compte-gouttes est bloqué pour une installation sécurisée
  • Embout distributeur et bouchons inclus ; choix de bouchons blancs ou de plusieurs couleurs
  • Étanche† / Transparent
Informations de commande :
Ce produit est fourni dans une boîte de 25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,13 oz.
Couleur Translucide, transparent
Matériau LDPE
Nbre par carton 25
Nb par paquet 25
Couleur de bouchon Assorties
Certifications/Conformité ISO 13485:2003
Closure Included Oui
Drop Size 40 μl
Forme Rond
Hauteur (métrique) 53,8 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
À utiliser avec (équipement) Bouchons Nalgene
Largeur (impériale) 0,78 in
Hauteur (impériale) 2,12 in
Taille du bouchon 15-415 mm
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.